Tisk…
difenylmethan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
D209317-1KG D209317-25G D209317-500G
SIALD209317-1KGEA 4430 CZK
SIALD209317-1KG SIALD209317-25G SIALD209317-500G
difenylmethan, Sigma-Aldrich®
difenylmethan
Vzorec: C₁₃H₁₂
Bod varu: 264 °C (1013 hPa)
Bod tání: 22…25 °C
Hustota: 0,9985 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004781
CAS číslo: 101-81-5
EINECS: 202-978-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03360