Tisk…
1,2-Diphenylethane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Dibenzyl, Bibenzyl
M-Clarity™ quality level = MQ100
B33706-100G B33706-25G
SIALB33706-100GEA 6950 CZK
SIALB33706-100G SIALB33706-25G
1,2-Diphenylethane, Sigma-Aldrich®
1,2-Diphenylethane
Vzorec: (C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅)
MW: 182.27
Bod varu: 284
Bod tání: 52…54 °C
Hustota: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004796
CAS číslo: 103-29-7
EINECS: 203-096-4
Merck Index: 12,01245