1,2-Diphenylethane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Dibenzyl, Bibenzyl
A14617.14
A14617.22
A14617.14EA
1340
CZK
A14617.14
A14617.22
1,2-Diphenylethane ≥98%
1,2-Diphenylethane
Purity: 98+%
CAS No.: 103-29-7
Molecular Formula: C6H5CH2CH2C6H5
Formula Weight: 182.27
Flash Point:
Vzorec:
(C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅) Bod varu: 284 °C Bod tání: 50…53 °C Hustota: 1,013 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004796 CAS číslo: 103-29-7 EINECS: 203-096-4 Merck Index: 14,1198 |