Tisk…
2,2-Diphenylpropane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Propane-2,2-diyldibenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
D211508-25G D211508-5G
SIALD211508-25GEA 24480 CZK
SIALD211508-25G SIALD211508-5G
2,2-Diphenylpropane, Sigma-Aldrich®
2,2-Diphenylpropane
Vzorec: (C₆H₅)₂C(CH₃)₂
Bod varu: 281 °C (1013 hPa)
Bod tání: 29 °C
Hustota: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008794
CAS číslo: 778-22-3
EINECS: 212-292-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab40901ec26e9a19fbcd50d3c1f3752e72efac85&vid=df71644350cac8a169e2338180ac871d41cfcf5a&prid=web&clid=SAPDAM