Tisk…
Tymolová modř, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
114545-25G 114545-5G
SIAL114545-25GEA 6820 CZK
SIAL114545-25G SIAL114545-5G
Tymolová modř, Sigma-Aldrich®
Tymolová modř
Vzorec: C₂₇H₃₀O₅S
Bod tání: 221 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005869
CAS číslo: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Index: 12,09541