Tisk…
Tymolová modř ACS, Reag. Ph. Eur. pH-indicator, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08176.0005 1.08176.0025
1.08176.0005EA 1970 CZK
1.08176.0005 1.08176.0025
Tymolová modř ACS, Reag. Ph. Eur. pH-indicator, Supelco®
Tymolová modř
Vzorec: C₂₇H₃₀O₅S
Bod tání: 221 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005869
CAS číslo: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Index: 12,09541
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.11 g/l (25 °C)
Melting Point 221 °C (decomposition)
Molar Mass 466.59 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3