Tisk…
Tymolová modř
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
B21370.09 B21370.18
B21370.09EA 817 CZK
B21370.09 B21370.18
Tymolová modř
Tymolová modř
CAS No.: 76-61-9 Molecular Formula: C27H30O5S Formula Weight: 466.60 Melting Point: 223° dec. Merck Reference: 14,9400 MDL No.: MFCD00005869
Vzorec: C₂₇H₃₀O₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005869
CAS číslo: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Index: 14,9400