Tymolová modř sodná sůl ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
420940100
420940250
420941000
ACRO420940100EA
1780
CZK
ACRO420940100
ACRO420940250
ACRO420941000
Tymolová modř sodná sůl ACS
Tymolová modř sodná sůl
Vzorec:
C₂₇H₂₉NaO₅S Hustota: 1,19 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151093 CAS číslo: 62625-21-2 EINECS: 263-650-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Dark orange to green-black to brown-black Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Visual transition interval | From pH 8.0 (yellow) to pH 9.2 (blue) |
Clarity of solution | Passes test |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...