Tisk…
Tymolová modř ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
420930050 420930100 420931000
ACRO420930050EA 1300 CZK
ACRO420930050 ACRO420930100 ACRO420931000
Tymolová modř ACS
Tymolová modř
Vzorec: C₂₇H₃₀O₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005869
CAS číslo: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Index: 12,09541
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark green to dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 8.0 (yellow) to pH 9.2 (blue)
Clarity of solution passes test