Tisk…
Fenolová červeň Reag. Ph. Eur.
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.59375.0001 1.59375.0100
1.59375.0001EA 9090 CZK
1.59375.0001 1.59375.0100
Fenolová červeň Reag. Ph. Eur.
Fenolová červeň
Vzorec: C₁₉H₁₄O₅S
Bod tání: > 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003552
CAS číslo: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 13,07329