Tisk…
Fenolová červeň ACS
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07241.0005 1.07241.0025 1.07241.0100
1.07241.0005EA 1980 CZK
1.07241.0005 1.07241.0025 1.07241.0100
Fenolová červeň ACS
Fenolová červeň
Vzorec: C₁₉H₁₄O₅S
Bod tání: > 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003552
CAS číslo: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 13,07329
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.77 g/l (100 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 354.38 g/mol
Bulk Density 200 - 300 kg/m3