Fenolová červeň
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
B21710.09
B21710.18
B21710.30
B21710.09EA
1140
CZK
B21710.09
B21710.18
B21710.30
Fenolová červeň
Fenolová červeň
CAS No.: 143-74-8
Molecular Formula: C19H14O5S
Formula Weight: 354.38
Odour: Odourless
Boiling Point:
Vzorec:
C₁₉H₁₄O₅S Bod varu: >300 °C Bod tání: > 300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003552 CAS číslo: 143-74-8 EINECS: 205-609-7 Merck Index: 14,7247 |