Fenolová červeň ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
CAS No.: 143-74-8
Molecular Formula: C19H14O5S
Formula Weight: 354.38
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
Melting Point:
pH indicator
Vzorec:
C₁₉H₁₄O₅S Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003552 CAS číslo: 143-74-8 EINECS: 205-609-7 Merck Index: 14,7247 |