Benzhydryl alcohol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Diphenylcarbinol, Benzhydrol, Diphenylmethanol
A12884.0B
A12884.18
A12884.30
A12884.0BEA
4500
CZK
A12884.0B
A12884.18
A12884.30
Benzhydryl alcohol ≥99%
Benzhydryl alcohol
Purity: 99%
CAS No.: 91-01-0
Molecular Formula: C13H12O
Formula Weight: 184.24
Flash Point: 160°(320°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 297-298°
Beilstein Reference: 1424379
Merck Reference: 14,1090
MDL No.: MFCD00004488
Vzorec:
C₁₃H₁₂O Bod varu: 297…298 °C Bod tání: 64…68 °C Hustota: 1,054 g/cm³ (80 °C) Bod vzplanutí: 160 °C (320 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004488 CAS číslo: 91-01-0 EINECS: 202-033-8 Merck Index: 14,1090 |