Benzhydryl alcohol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
105391000
105395000
ACRO105391000EA
1180
CZK
ACRO105391000
ACRO105395000
Benzhydryl alcohol 99%
Benzhydryl alcohol
Vzorec:
C₁₃H₁₂O Bod varu: 297 °C (1013 hPa) Bod tání: 65…68 °C Hustota: 1,054 g/cm³ (80 °C) Bod vzplanutí: 160 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004488 CAS číslo: 91-01-0 EINECS: 202-033-8 Merck Index: 12,01121 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to beige Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 65 to 68 °C |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Loss on drying | ≤0.5 % (55 °C) |
GC | ≥98.5 % |
Lead (Pb) | ≤10 ppm |
Nickel (Ni) | ≤100 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤100 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |