Trityl alcohol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Triphenylmethanol, Triphenylcarbinol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21196.0050
8.21196.0250
8.21196.0050EA
2190
CZK
8.21196.0050
8.21196.0250
Trityl alcohol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Trityl alcohol
Vzorec:
C₁₉H₁₆O MW: 260,34 g/mol Bod varu: 360 °C (1013 hPa) Bod tání: 160…163 °C Hustota: 1,1884 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004445 CAS číslo: 76-84-6 EINECS: 200-988-5 Merck Index: 13,09810 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 160 - 163 °C |
Molar Mass | 260.34 g/mol |
Boiling Point | 360 °C |
Synonyms | Triphenyl carbinol |
Hill Formula | C19H16O |
Chemical Formula | (C6H5)3COH |