Dibenzyl ether, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Benzyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ100
108014-1KG
108014-25G
108014-3KG
SIAL108014-1KGEA
1450
CZK
SIAL108014-1KG
SIAL108014-25G
SIAL108014-3KG
Dibenzyl ether, Sigma-Aldrich®
Dibenzyl ether
Vzorec:
C₆H₅CH₂OCH₂C₆H₅ MW: 198,26 g/mol Bod varu: 298 °C (1013 hPa) Hustota: 1,0424 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00004780 CAS číslo: 103-50-4 EINECS: 203-118-2 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 13,01134 |