Tisk…
Dibenzyl ether 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Benzyl ether
148400010 148400025
ACRO148400010EA 1740 CZK
ACRO148400010 ACRO148400025
Dibenzyl ether 99%
Dibenzyl ether
Vzorec: C₆H₅CH₂OCH₂C₆H₅
MW: 198.26
Bod varu: 298
Bod tání: 1.5…3.5 °C
Hustota: 1.04 g/cm³
Bod vzplanutí: 135 °C
MDL Number: MFCD00004780
CAS číslo: 103-50-4
EINECS: 203-118-2
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cb077d69cfe8c3315f62058a54ca8460d752735&vid=08fffe90d8cf2c6ddb596093c7e9631247e2a70b&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5610 to 1.5630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %