Tisk…

Dibenzylamine, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

D34108-100G D34108-500G D34108-5G
SIALD34108-100GEA 1300 CZK
SIALD34108-100G SIALD34108-500G SIALD34108-5G
Dibenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dibenzylamine
Vzorec: C₆H₅CH₂NHCH₂C₆H₅
Bod varu: 300 °C (1013 hPa)
Bod tání: –26 °C
Hustota: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004770
CAS číslo: 103-49-1
EINECS: 203-117-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03035
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c17e97ec30680cc9e622a04bff55a48e1b301831&vid=c74bd48fc42a0747a1603d963976594b20a27385&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR