Dibenzylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A11554.0B
A11554.30
A11554.0BEA
4570
CZK
A11554.0B
A11554.30
Dibenzylamine 98%
Dibenzylamine
Purity: 98%
CAS No.: 103-49-1
Molecular Formula: C14H15N
Formula Weight: 197.28
Flash Point: 143°(289°F)
Refractive Index: 1.5745
Odour: Weak
pH: 8.9
Melting Point: -26°
Boiling Point: 300°
Beilstein Reference: 909664
Merck Reference: 14,3011
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00004770
Vzorec:
C₆H₅CH₂NHCH₂C₆H₅ MW: 197.28 Bod varu: 300 °C Bod tání: –26 °C Hustota: 1.026 Bod vzplanutí: 143 °C (289 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004770 CAS číslo: 103-49-1 EINECS: 203-117-7 UN: 2735 ADR: 8 III Merck Index: 13,03035 |