Tisk…
Dibenzylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
112612500 112610010
ACRO112612500EA 3940 CZK
ACRO112612500 ACRO112610010
Dibenzylamine 98%
Dibenzylamine
Vzorec: C₆H₅CH₂NHCH₂C₆H₅
MW: 197.28
Bod varu: 300 °C (760 mmHg)
Bod tání: –26 °C
Hustota: 1.03
Bod vzplanutí: 138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004770
CAS číslo: 103-49-1
EINECS: 203-117-7
UN: 2735
ADR: 8 III
Merck Index: 13,03035
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c17e97ec30680cc9e622a04bff55a48e1b301831&vid=c74bd48fc42a0747a1603d963976594b20a27385&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %