Tisk…
4-Fluorobenzophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A11185.14 A11185.22 A11185.36
A11185.14EA 1560 CZK
A11185.14 A11185.22 A11185.36
4-Fluorobenzophenone ≥97%
4-Fluorobenzophenone
Purity: 97% CAS No.: 345-83-5 Molecular Formula: C13H9FO Formula Weight: 200.21 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-49° Boiling Point: 130-132°/3mm Beilstein Reference: 1869800 MDL No.: MFCD00000352
Vzorec: C₁₃H₉FO
MW: 200,21 g/mol
Bod varu: 130…132 °C (3 mmHg)
Bod tání: 45…49 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000352
CAS číslo: 345-83-5
EINECS: 206-463-7