Tisk…
2-Fluorobenzophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: o-Fluorobenzophenone
L09316.06 L09316.14
L09316.06EA 1570 CZK
L09316.06 L09316.14
2-Fluorobenzophenone ≥98%
2-Fluorobenzophenone
Purity: 98+% CAS No.: 342-24-5 Molecular Formula: C13H9FO Formula Weight: 200.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5864 Boiling Point: 149-150°/16mm Beilstein Reference: 2047045 MDL No.: MFCD00000318
Vzorec: C₁₃H₉FO
MW: 200,21 g/mol
Bod varu: 149…150 °C (16 mmHg)
Hustota: 1,186
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000318
CAS číslo: 342-24-5
EINECS: 206-440-1