Fenolftalein ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
417181000
417185000
417180026
ACRO417181000EA
1390
CZK
ACRO417181000
ACRO417185000
ACRO417180026
Fenolftalein ACS
Fenolftalein
Vzorec:
C₂₀H₁₄O₄ Bod tání: 258…263 °C Hustota: 1,3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005913 CAS číslo: 77-09-8 EINECS: 201-004-7 REACH: 01-2119498295-24 Merck Index: 14,07243 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Visual transition interval | From pH 8.0 (colorless) to pH 10 (red) |
Clarity of alcohol solution | Passes test |