Tisk…
4,4'-Dimethoxybenzil 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Bis(4-methoxyphenyl)ethanedione, Anisil, p-Anisil, 1,2-Bis(4-methoxyphenyl)ethane-1,2-dione
170450050 170450250
ACRO170450050EA 1560 CZK
ACRO170450050 ACRO170450250
4,4'-Dimethoxybenzil 99+%
4,4'-Dimethoxybenzil
Vzorec: C₁₆H₁₄O₄
Bod varu: 215…219 °C (3 mmHg)
Bod tání: 131…134 °C
Hustota: 1,36 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008405
CAS číslo: 1226-42-2
EINECS: 214-960-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 134 °C
GC ≥99.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %