3,3'-Dimethoxybenzil ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,2-Bis(3-methoxyphenyl)ethane-1,2-dione, Bis(3-methoxyphenyl)ethanedione
L11564.03
L11564.06
L11564.03EA
1190
CZK
L11564.03
L11564.06
3,3'-Dimethoxybenzil ≥99%
3,3'-Dimethoxybenzil
Purity: 99+%
CAS No.: 40101-17-5
Molecular Formula: C16H14O4
Formula Weight: 270.29
Melting Point: 81-83°
Beilstein Reference: 2382124
Vzorec:
C₁₆H₁₄O₄ MW: 270,28 g/mol Bod tání: 81…83 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00038221 CAS číslo: 40101-17-5 EINECS: 254-793-5 |