benzil ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12579.0E
A12579.22
A12579.36
A12579.0EEA
8890
CZK
A12579.0E
A12579.22
A12579.36
benzil ≥98%
benzil
Purity: 98%
CAS No.: 134-81-6
Molecular Formula: C14H10O2
Formula Weight: 210.23
Melting Point: 94-96°
Boiling Point: 346-348°
Merck Reference: 14,1078
MDL No.: MFCD00003080
Vzorec:
(C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅) Bod varu: 346…348 °C Bod tání: 94…96 °C Hustota: 1,521 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003080 CAS číslo: 134-81-6 EINECS: 205-157-0 Merck Index: 14,1078 |