Tisk…
benzil 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
105411000 105415000 105410025
ACRO105411000EA 1210 CZK
ACRO105411000 ACRO105415000 ACRO105410025
benzil 99+%
benzil
Vzorec: (C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅)
Bod varu: 346…348 °C (760 mmHg)
Bod tání: 94…97 °C
Hustota: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003080
CAS číslo: 134-81-6
EINECS: 205-157-0
Merck Index: 13,01078
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 97 °C
GC ≥99.0 %
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Carbon compounds (as C) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute HCl)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %