4-Hydroxybenzophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(4-Hydroxyphenyl)(phenyl)methanone, p-Hydroxybenzophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
H20202-100G
H20202-25G
SIALH20202-100GEA
5970
CZK
SIALH20202-100G
SIALH20202-25G
4-Hydroxybenzophenone, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzophenone
Vzorec:
C₁₃H₁₀O₂ Bod varu: 367 °C (1013 hPa) Bod tání: 131…133 °C Hustota: 1,133 g/cm³ (172 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002355 CAS číslo: 1137-42-4 EINECS: 214-507-1 |