Tisk…
4-Hydroxybenzophenone for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20661.0025EA 1170 CZK
8.20661.9999 8.20661.0025 8.20661.0100
4-Hydroxybenzophenone for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzophenone
Vzorec: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Bod varu: 367 °C (1013 hPa)
Bod tání: 131…133 °C
Hustota: 1,133 g/cm³ (172 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002355
CAS číslo: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 131 - 133 °C
Molar Mass 198.22 g/mol
Boiling Point 260 - 262 °C (32 hPa)
Synonyms p-Benzoylphenol
Hill Formula C13H10O2
Chemical Formula 4-(OH)C6H4COC6H5