Tisk…
4-Hydroxybenzophenone 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
121010250 121011000
ACRO121010250EA 1190 CZK
ACRO121010250 ACRO121011000
4-Hydroxybenzophenone 98+%
4-Hydroxybenzophenone
Vzorec: C₁₃H₁₀O₂
Bod varu: 367 °C (1013 hPa)
Bod tání: 132…135 °C
Hustota: 1,133 g/cm³ (172 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002355
CAS číslo: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 132 to 135 °C
GC ≥98.0 %
Sodium chloride (NaCl) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤0.5 ppm