Tisk…
4-Methoxybenzophenone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: p-Methoxybenzophenone, (4-Methoxyphenyl)(phenyl)methanone
125740250 125741000
ACRO125740250EA 1010 CZK
ACRO125740250 ACRO125741000
4-Methoxybenzophenone 97%
4-Methoxybenzophenone
Vzorec: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212.25
Bod varu: 354
Bod tání: 58…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008403
CAS číslo: 611-94-9
EINECS: 210-285-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light orange Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
GC ≥96.0 %