2-Methoxybenzophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B23376.03
B23376.06
B23376.03EA
1860
CZK
B23376.03
B23376.06
2-Methoxybenzophenone ≥98%
2-Methoxybenzophenone
Purity: 98%
CAS No.: 2553-04-0
Molecular Formula: C14H12O2
Formula Weight: 212.25
Melting Point: 36-38°
Boiling Point: 149-150°/1mm
MDL No.: MFCD00017163
Vzorec:
C₁₄H₁₂O₂ Bod varu: 149…150 °C (1 mmHg) Bod tání: 36…38 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017163 CAS číslo: 2553-04-0 EINECS: 219-857-9 |