Tisk…
4-Aminobenzophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A41402-10G A41402-25G
SIALA41402-10GEA 2380 CZK
SIALA41402-10G SIALA41402-25G
4-Aminobenzophenone, Sigma-Aldrich®
4-Aminobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₁₁NO
Bod varu: 246 °C (1013 hPa)
Bod tání: 118…121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007895
CAS číslo: 1137-41-3
EINECS: 214-506-6