Tisk…
4-Aminobenzophenone 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Aminophenyl)(phenyl)methanone, p-Aminobenzophenone
A13757.09 A13757.18
A13757.09EA 1820 CZK
A13757.09 A13757.18
4-Aminobenzophenone 98%
4-Aminobenzophenone
Purity: 98% CAS No.: 1137-41-3 Molecular Formula: C13H11NO Formula Weight: 197.24 Melting Point: 121-124° Boiling Point: 245-247°/22mm MDL No.: MFCD00007895
Vzorec: C₁₃H₁₁NO
MW: 197,24 g/mol
Bod varu: 245…247 °C (22 mmHg)
Bod tání: 121…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007895
CAS číslo: 1137-41-3
EINECS: 214-506-6