Tisk…
4-Aminobenzophenone 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Aminophenyl)(phenyl)methanone, p-Aminobenzophenone
103170100 103170250
ACRO103170100EA 1720 CZK
ACRO103170100 ACRO103170250
4-Aminobenzophenone 98%
4-Aminobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₁₁NO
MW: 197,24 g/mol
Bod varu: 246 °C (17hPa)
Bod tání: 120…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007895
CAS číslo: 1137-41-3
EINECS: 214-506-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to yellow-green to beige to light grey to orange to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 124 °C
GC ≥97.5 %