Tisk…
2-Aminobenzophenone 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: o-Aminobenzophenone
A12580.09 A12580.18 A12580.30
A12580.09EA 1320 CZK
A12580.09 A12580.18 A12580.30
2-Aminobenzophenone 98%
2-Aminobenzophenone
Purity: 98% CAS No.: 2835-77-0 Molecular Formula: C13H11NO Formula Weight: 197.24 Flash Point: 240°(464°F) Melting Point: 105-108° Boiling Point: 280° Beilstein Reference: 743425 MDL No.: MFCD00007713
Vzorec: C₁₃H₁₁NO
MW: 197,24 g/mol
Bod varu: 280 °C
Bod tání: 105…108 °C
Hustota: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 240 °C (464 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007713
CAS číslo: 2835-77-0
EINECS: 220-613-9