Tisk…
2-Aminobenzophenone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
103160250 103161000
ACRO103160250EA 2860 CZK
ACRO103160250 ACRO103161000
2-Aminobenzophenone 98%
2-Aminobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₁₁NO
Bod varu: 384 °C (1013 hPa)
Bod tání: 105…108 °C
Hustota: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 240 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007713
CAS číslo: 2835-77-0
EINECS: 220-613-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Titration by coupling ≥97.0 %