Tisk…
4-Benzoylbenzoic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
105720050 105720250
ACRO105720050EA 2450 CZK
ACRO105720050 ACRO105720250
4-Benzoylbenzoic acid 99%
4-Benzoylbenzoic acid
Vzorec: C₁₄H₁₀O₃
Bod varu: 416 °C (1013 hPa)
Bod tání: 197…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002560
CAS číslo: 611-95-0
EINECS: 210-286-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 200 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
UV at 375 nm A: ≤0.15
Viscosity 0.22 to 0.27 (1 % at 37 °C)
Ash ≤2.0 %
Average molecular weight 60000 to 90000
pH 4.5 to 7.0 (6 % in water)