Tisk…
2-Benzoylbenzoic acid 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
105710010 105710250 105715000
ACRO105710010EA 7690 CZK
ACRO105710010 ACRO105710250 ACRO105715000
2-Benzoylbenzoic acid 98+%
2-Benzoylbenzoic acid
Vzorec: C₁₄H₁₀O₃
Bod varu: 436 °C (1013 hPa)
Bod tání: 126…130 °C
MDL Number: MFCD00002472
CAS číslo: 85-52-9
EINECS: 201-612-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %
UV at 375 nm A: ≤0.15
Viscosity 0.4 to 0.5 (1 % at 37 °C)
Average molecular weight 250000
pH 4.5 to 7.0 (6 % in water)