1,1-Diphenylacetone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
asym. Diphenylacetone, 1,1-Diphenyl-2-propanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
D204404-100G
D204404-25G
SIALD204404-100GEA
5740
CZK
SIALD204404-100G
SIALD204404-25G
1,1-Diphenylacetone, Sigma-Aldrich®
1,1-Diphenylacetone
Vzorec:
(C₆H₅)₂CHC(O)CH₃ MW: 210,28 g/mol Bod varu: 111…126 °C (0,1 mmHg) Bod tání: 59…62 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00008759 CAS číslo: 781-35-1 EINECS: 212-307-9 |