Tisk…
chlorfenolová červeň
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3,3-Bis(3-chloro-4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2-chlorophenol] S,S-dioxide
B21623.06 B21623.14 AB132629.0005
B21623.06EA 1400 CZK
B21623.06 B21623.14 ABCRAB132629.0005
chlorfenolová červeň
chlorfenolová červeň
CAS No.: 4430-20-0 Molecular Formula: C19H12Cl2O5S Formula Weight: 432.28 Beilstein Reference: 354053 MDL No.: MFCD00005877
Vzorec: C₁₉H₁₂Cl₂O₅S
MW: 423,27 g/mol
Bod tání: ∼261 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005877
CAS číslo: 4430-20-0
EINECS: 224-619-2