4-Chlorobenzophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
p-Chlorobenzophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
C25007-100G
C25007-5G
SIALC25007-100GEA
1230
CZK
SIALC25007-100G
SIALC25007-5G
4-Chlorobenzophenone, Sigma-Aldrich®
4-Chlorobenzophenone
Vzorec:
C₁₃H₉ClO MW: 216,67 g/mol Bod varu: 333 °C (1013 hPa) Bod tání: 68…70 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000622 CAS číslo: 134-85-0 EINECS: 205-160-7 |