4-Chlorobenzophenone ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A17458.0E
A17458.22
A17458.36
A17458.0EEA
10610
CZK
A17458.0E
A17458.22
A17458.36
4-Chlorobenzophenone ≥99%
4-Chlorobenzophenone
Purity: 99%
CAS No.: 134-85-0
Molecular Formula: C13H9ClO
Formula Weight: 216.67
Flash Point: 143°(289°F)
Melting Point: 75-77°
Boiling Point: 332°
Beilstein Reference: 512043
MDL No.: MFCD00000622
Vzorec:
C₁₃H₉ClO Bod varu: 332 °C Bod tání: 75…77 °C Bod vzplanutí: 143 °C (289 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000622 CAS číslo: 134-85-0 EINECS: 205-160-7 |