2-Chlorobenzophenone ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
o-Chlorobenzophenone, (2-Chlorophenyl)(phenyl)methanone
A15867.14
A15867.22
A15867.14EA
1500
CZK
A15867.14
A15867.22
2-Chlorobenzophenone ≥99%
2-Chlorobenzophenone
Purity: 99+%
CAS No.: 5162-03-8
Molecular Formula: C13H9ClO
Formula Weight: 216.67
Flash Point:
Vzorec:
C₁₃H₉ClO MW: 216,67 g/mol Bod varu: 330 °C Bod tání: 44…47 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000558 CAS číslo: 5162-03-8 EINECS: 225-936-9 |