Tisk…
Chloro(diphenyl)methane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Benzhydryl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
125032-100G 125032-5G
SIAL125032-100GEA 7050 CZK
SIAL125032-100G SIAL125032-5G
Chloro(diphenyl)methane, Sigma-Aldrich®
Chloro(diphenyl)methane
Vzorec: (C₆H₅)₂CHCl
MW: 202.68
Bod varu: 315
Bod tání: ∼17 °C
Hustota: 1.1346 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000855
CAS číslo: 90-99-3
EINECS: 202-031-7
UN: 3265
ADR: 8 II