Tisk…
tritylchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Trt-Cl, Chlorotriphenylmethane, Triphenylmethyl chloride, (Chloromethanetriyl)tribenzene, Triphenylchloromethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
T83801-100G T83801-25G T83801-500G
SIALT83801-100GEA 1690 CZK
SIALT83801-100G SIALT83801-25G SIALT83801-500G
tritylchlorid, Sigma-Aldrich®
tritylchlorid
Vzorec: C₁₉H₁₅Cl
Bod varu: 374 °C (1013 hPa)
Bod tání: 109…112 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000813
CAS číslo: 76-83-5
EINECS: 200-986-4
UN: 3261
ADR: 8,II