Tisk…
Bromkrezolový purpur, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5',5''-Dibromo-o-cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
B5880-100G B5880-25G B5880-5G
SIALB5880-100GEA 21870 CZK
SIALB5880-100G SIALB5880-25G SIALB5880-5G
Bromkrezolový purpur, Sigma-Aldrich®
Bromkrezolový purpur
Vzorec: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
MW: 540,23 g/mol
Bod tání: 242 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011681
CAS číslo: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Merck Index: 13,01371