Tisk…
Bromkrezolový purpur, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 5',5''-Dibromo-o-cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
17490-10G 17490-50G
SIAL17490-10GEA 0 CZK
SIAL17490-10G SIAL17490-50G
Bromkrezolový purpur, Sigma-Aldrich®
Bromkrezolový purpur
Vzorec: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
MW: 540,23 g/mol
Bod tání: 242 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011681
CAS číslo: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Merck Index: 13,01371