Bromkrezolový purpur, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
5',5''-Dibromo-o-cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
114375-25G
114375-5G
SIAL114375-25GEA
7260
CZK
SIAL114375-25G
SIAL114375-5G
Bromkrezolový purpur, Sigma-Aldrich®
Bromkrezolový purpur
Vzorec:
C₂₁H₁₆Br₂O₅S MW: 540.23 Bod tání: 242 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011681 CAS číslo: 115-40-2 EINECS: 204-087-8 Merck Index: 13,01371 |